EP5427760008
ROTOR LID FOR EPPENDORF® FA-45-24-11 KIT
with QuickLock, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight
with QuickLock
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427760008 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427760008-1EA | 4061835079025 |