Documentos Principais
EP5427747001
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427747001 (Global)
Parâmetros
7,129 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)