EP5427727000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427727000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427727000-2EA | 4022536220161 |