EP5427717005
Eppendorf® Adapter
Holds PCR Strips tubes, pack of 4 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
Holds PCR Strips tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427717005
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-45-64-5-PCR
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)