Documentos Principais
EP5427000186
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5430 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
Características
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427000186
Componentes
With rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)