EP5420000040
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
with rotor FA-24x2
Aplicação
Centrifugation
Características e benefícios
with keypad control panel for easy cleaningwith aerosol-tight Rotor FA-24x2non-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG