EP5409714007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
F-45-48-PCR, non aerosol tight, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
non aerosol tight
strip rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5409714007 (Global)
Parâmetros
10,500 rpm
11,710 × g max. RCF
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5427R