Documentos Principais
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5409706004 (Global)
Parâmetros
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5427R
Descrição geral
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)