EP5406000518
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotory knob control, with rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinônimo(s):
Centrifuge
About This Item
Produtos recomendados
Características
refrigerated
to hold 24 X 2 Ml TUBES
rotory knob control, with rotor FA-24x2
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5406000518
Parâmetros
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)