Documentos Principais
EP5353040130
Eppendorf® Tube holder 1.5/2,0 mL
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
Características
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5353040130
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)