EP4987000398
Eppendorf® Repeater™ E3/E3x
E3 bundle, with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul to 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz, US 2-pin plug
Sinônimo(s):
Adjustable volume pipette
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
E3 bundle
with charging cable and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4987000398 (US)
faixa de medição
1 ul to 50 ml
volume máximo
50 mL
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)