EP4981203009
Eppendorf® Multipette plus wall mounting device
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4981203009
Descrição geral
Self adhesive wall bracket to hold Eppendorf Varipette 4720 or Multipette plus. Not compatible with Eppendorf pipette holdar.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)