Documentos Principais
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
Código UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Materiais
PC
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705129
Descrição geral
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
Informações legais
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)