EP3880000151
Transfer Rack
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3880000151 (Global)
Parâmetros
-96 °C temp. range (121 °C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
- Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
- Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
- Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)