EP3125000184
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 4, volume 120-1200 μL, cone distance 9-33 mm, dark green
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
dark green
Características
no. of channels 4
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3125000184
cone distance
9-33 mm
volume
120-1200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 4-channel
- 120-1200μL
- 9mm cone distance
- Dark green
Aplicação
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Características e benefícios
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)