Documentos Principais
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822225 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(8 x 15 mL conical tubes)
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG