Documentos Principais
EP022822209
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-36-12, non aerosol tight, (36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822209 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)