Documentos Principais
EP022822128
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 36 x 15x48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822128 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)