Documentos Principais
EP022822047
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822047 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)