EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene bottle
square
Características
with cap
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638657 (US)
Parâmetros
3250 × g max. RCF
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Made of polypropylene
- Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
- The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)