EP022638033
Caps for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 250 mL rectangular buckets
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight
for 250 mL rectangular buckets
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638033 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)