Documentos Principais
EP022510070
Eppendorf® IsoRack Starter Set
IsoRack Starter Set for Flex Bucket
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022510070
Categorias relacionadas
Descrição geral
IsoRack starter set for Flex bucket, 2 × IsoRack adapters, 2 × IsoRacks with lid, 2 × cool packs (0 °C IsoPack), for 0.5 mL and 1.5/2.0 mL reaction vessels
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG