EP0030129563
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 96 LoBind
Skirted, PCR clean, yellow, pkg of 300 pieces
Sinônimo(s):
Eppendorf® twin.tec® PCR Plate 96 LoBind
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
yellow wells
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
lid: no
skirt
Skirted
embalagem
pkg of 300 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030129563
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
cor
yellow
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
low binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)