EP0030119843
Eppendorf® Tube Rack for cryogenic Tubes
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
embalagem
pkg of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 30119843
técnica(s)
cryopreservation: suitable
cor
white
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)