EP0030119827
Eppendorf® Tube Rack for 5.0 and 15 mL Tubes
Holds 12 x 5-15 mL tubes, 12 wells (2 rows of 6 wells each), pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
autoclavable
12 wells (2 rows of 6 wells each)
Holds 12 x 5-15 mL tubes
embalagem
pkg of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 30119827
cor
white
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)