EP0030073894
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.5-2.5 μL), L (46 mm), red, pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red (Tray)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 480 ea (10 trays × 48 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030073894
técnica(s)
PCR: suitable
Comprimento
(46 mm)
volume máximo
2.5 mL
volume
(0.5-2.5 μL)
cor
red
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG