Documentos Principais
EMU086731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse B2m
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGGAAGCCGAACATACTGAACTGCTACGTAACACAGTTCCACCCGCCTCACATTGAAATCCAAATGCTGAAGAACGGGAAAAAAATTCCTAAAGTAGAGATGTCAGATATGTCCTTCAGCAAGGACTGGTCTTTCTATATCCTGGCTCACACTGAATTCACCCCCACTGAGACTGATACATACGCCTGCAGAGTTAAGCATGCCAGTATGGCCGAGCCCAAGACCGTCTACTGGGATCGAGACATGTGATCAAGCATCATGATGCTCTGAAGATTCATTTGAACCTGCTTAATTACAAATCCAGTTTCTAATATGCTATACAATTTATGCACGCAGAAAGAAATAGCAATGTACACATCACCTTCTTTATATCTTACTTTAAATATTTTATGCATGTTTTCAAAAAATTGGAAATATCCTAGATAGCTGAGCAATAAATCTTCAATAAGTATTTTGATCAGAATAATAAATATAATTTTAAGAACAATAGTTGATCATATGCCAAACCCTCTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Zaruhi Karabekian et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 10(3), 034101-034101 (2015-03-17)
The presence of non-autologous major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules on the surface of the grafted cells is one of the main reasons for their rejection in non-syngeneic hosts. We present a straightforward strategy to decrease the presence of