Documentos Principais
EHU154981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LTBP2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCGACACAGGAGTGTCAAGATATCAATGAGTGTGAGCAGCCAGGGGTGTGCAGCGGGGGGCAGTGCACCAACACCGAGGGCTCGTACCACTGCGAGTGTGATCAGGGCTACATCATGGTCAGGAAAGGACACTGCCAAGATATCAACGAATGCCGTCACCCCGGTACCTGCCCTGATGGGAGATGCGTCAATTCCCCTGGCTCCTACACTTGTCTGGCCTGTGAGGAGGGCTACCGGGGCCAGAGTGGGAGCTGTGTAGATGTGAATGAGTGTCTGACTCCCGGGGTCTGTGCCCATGGAAAGTGCACCAACCTAGAAGGCTCCTTCAGATGCTCTTGTGAGCAGGGCTATGAGGTCACCTCAGATGAGAAGGGCTGCCAAGATGTGGATGAGTGTGCCAGCCGGGCCTCATGCCCCACAGGCCTCTGCCTCAACACGGAGGGCTCCTTCGCCTGCTCTGCCTGTGAGAACGGGTACTGGGTGAA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Fatemeh Suri et al.
Gene, 673, 70-81 (2018-06-17)
Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. Although the etiology of glaucoma is incompletely understood, it is known that the extracellular matrix (ECM) of the trabecular meshwork, oxidative stress, TGFβ signaling pathways, and apoptosis are important components of