EHU098161
MISSION® esiRNA
targeting human KMT2A
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGAAGTGGCTCTGACCGAAATTCAGCTATCCTCTCAGATCCATCTGTGTTTTCCCCTCTAAATAAATCAGAGACCAAATCTGGAGATAAGATCAAGAAGAAAGATTCTAAAAGTATAGAAAAGAAGAGAGGAAGACCTCCCACCTTCCCTGGAGTAAAAATCAAAATAACACATGGAAAGGACATTTCAGAGTTACCAAAGGGAAACAAAGAAGATAGCCTGAAAAAAATTAAAAGGACACCTTCTGCTACGTTTCAGCAAGCCACA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KMT2A(4297) , MLL(4297)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?