EHU063661
MISSION® esiRNA
targeting human METTL3
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAGCCAGCCAAGAAATCAAGGAAACATGCTGCCTCAGATGTTGATCTGGAGATAGAGAGCCTTCTGAACCAACAGTCCACTAAGGAACAACAGAGCAAGAAGGTCAGTCAGGAGATCCTAGAGCTATTAAATACTACAACAGCCAAGGAACAATCCATTGTTGAAAAATTTCGCTCTCGAGGTCGGGCCCAAGTGCAAGAATTCTGTGACTATGGAACCAAGGAGGAGTGCATGAAAGCCAGTGATGCTGATCGACCCTGTCGCAAGCTGCACTTCAGACGAATTATCAATAAACACACTGATGAGTCTTTAGGTGACTGCTCTTTCCTTAATACATGTTTCCACATGGATACCTGCAAGTATGTTCACTATGAAATTGATGCTTGCATGGATTCTGAGGCCCCTGGCAGCAAAGACCACACGCCAAGCCAGGAGCTTGCTCTTACACAGAGTGTCGGAGGTGATTCCAGT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... METTL3(56339) , METTL3(56339)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)