Documentos Principais
EHU044431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KNTC1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAGCAACTGGTGAAACAGCACCTGGAAATGGACCATCCCAAAGTCAAGTTATTACAGGAAAGTTACAAACTAATGGAGATGAAAAAACTTTTACGAGGCTATGGAATAAGAGAGGTAAATCTCTTAAACAAGGAAATAATGAGAGTGGTTAGATACATTCTCAAACAAGATGTCCCATCTTCTTTAGAAGATGCTTTAAAGGTAGCCCAAGCGTTTATGTTATCTGATGATGAGATCTACAGTCTAAGAATTATTGACCTGATTGATAGAGAACAGGGTGAAGACTGTCTCCTTCTGTTGAAGTCTTTGCCTCCTGCTGAAGCTGAGAAAACTGCAGAAAGAGTCATCATATGGGCACGACTGGCATTACAAGAAGAGCCAGATCATTCTAAAGAGGGCAAGGCC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Cláudia Pereira et al.
Current biology : CB, 28(21), 3408-3421 (2018-11-13)
The kinetochore is a dynamic multi-protein assembly that forms on each sister chromatid and interacts with microtubules of the mitotic spindle to drive chromosome segregation. In animals, kinetochores without attached microtubules expand their outermost layer into crescent and ring shapes