EHU021751
MISSION® esiRNA
targeting human ALKBH5
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTCAAGCCTATTCGGGTGTCGGAACCAGTGCTTTCCCTGCCGGTGCGCAGGGGAAGCGTGACTGTGCTCAGTGGATATGCTGCTGATGAAATCACTCACTGCATACGGCCTCAGGACATCAAGGAGCGCCGAGCAGTCATCATCCTCAGGAAGACAAGATTAGATGCACCCCGGTTGGAAACAAAGTCCCTGAGCAGCTCCGTGTTACCACCCAGCTATGCTTCAGATCGCCTGTCAGGAAACAACAGGGACCCTGCTCTGAAACCCAAGCGGTCCCACCGCAAGGCAGACCCTGATGCTGCCCACAGGCCACGGATCCTGGAGATGGACAAGGAAGAGAACCGGCGCTCGGTGCTGCTGCCCACACACCGGCGGAGGGGTAGCTTCAGCTCTGAGAACTACTGGCGCAAGTCATACGAGTCCTCAGAGGACTGCTCTGAGGCAGCAGGCAGCCCTGCCCGAAAGTCTACCCGCCGCCCTCCTGGGAACTCTGGCTC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ALKBH5(54890) , ALKBH5(54890)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU021751-50UG | 4061828333042 |
EHU021751-20UG | 4061831340457 |