EC111
GenElute™-E Tissue Stabilizer
Sinônimo(s):
Tissue Stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
Características
Intended use (For stabilization of tissue samples prior to DNA or RNA purification)
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)