E9780
Anti-Endothelin A Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EDNRA, ENDOR, ET-AR, ETA, ETA RECEPTOR, ETRA, Endothelin Receptor Type A, Et1 receptor, Gpcr10, RATENDOR, Anti-ET-A Receptor
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3-16 μg/mL using human heart tissue
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EDNRA(1909)
mouse ... Ednra(13617)
rat ... Ednra(24326)
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?