E9530
Erythropoietin from mouse
recombinant, expressed in NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EPO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
1.030 ng/mL
peso molecular
~36 kDa by SDS-PAGE
predicted mol wt 18.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Epo(13856)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis