E5264
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
analytical standard, for drug analysis
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O.C\C=C1/N(C)C(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H23N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h4-14,16H,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/b19-4-;
chave InChI
CBNJWAYHGKHAFJ-YOJQKEKBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?