E5139
DL-Ethionine
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-Ethionine, ≥95% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
269 °C
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Superoxide dismutase activity as a measure of hepatic oxidative stress in cattle following ethionine administration.: This study evaluates the hepatic oxidative stress in cattle induced by ethionine administration by measuring superoxide dismutase activity. The findings suggest a significant oxidative response, highlighting the role of DL-Ethionine in studying liver oxidative mechanisms (Abd Ellah et al., 2009).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3