E1904
Ethyl-3,4-dephostatin
>99% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxy-N-ethyl-N-nitrosoaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (HPLC)
forma
solid
cor
brown
solubilidade
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: soluble 8 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-10(9-13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5,11-12H,2H2,1H3
chave InChI
ZTXUSFPBLYQDDN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3