E0657
Monoclonal Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1068) antibody produced in mouse
clone 338324, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-EGFR, Monoclonal Anti-ERBB, Monoclonal Anti-HER1, Monoclonal Anti-PIG61
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
338324, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)