E0276
EPPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
pH
7.3-8.7
faixa de pH útil
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa
8
pf
237-239 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
chave InChI
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- BioPerformance Certified, high-quality level (400), ensures reliable and consistent results.
- Suitable for mammalian cell culture techniques
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?