Documentos Principais
DUO82008
Sigma-Aldrich
Duolink Antibody Diluent (1X)
Sinônimo(s):
Antibody diluent, Dilution buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
application:
citations:
Formulário
liquid
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Duolink antibody Diluent for Duolink PLA assay
Aplicação
Duolink Antibody Diluent (1X) has been used in situ proximity ligation assay (PLA).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)