D9571
Dolasetron mesylate hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Anzemet hydrate, Dolasetron methanesulfonate hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >30 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CS(O)(=O)=O.O=C1CN2[C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC1C3)OC(=O)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C19H20N2O3.CH4O3S.H2O/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17;1-5(2,3)4;/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t11?,12-,13+,14+;;
chave InChI
QTFFGPOXNNGTGZ-BHSFMSKKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.