Documentos Principais
D7297
Sigma-Aldrich
Deoxynucleotide Mix, 25 mM
Molecular Biology Reagent
Sinônimo(s):
25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
(PCR)
Formulário
liquid
concentração
25 mM
cor
colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Aplicação
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Características e benefícios
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)