D3900
Desipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, imipramine metabolite
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Desipramine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
chave InChI
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530)
Descrição geral
Aplicação
- to prevent norepinephrine neuron degeneration and to maximize uptake into DA neurons
- to protect unselective damage to the noradrenergic system
- as a norepinephrine re-uptake inhibitor to treat rats for lesioning
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?