D3404
Plasmid DNA from E. coli RRI
pUC19, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
buffered aqueous solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OC2C(OC(C2)N)CO[P](=O)(OC3C(OC(C3)N)CO)O)(OCC1OC(CC1O)N)O
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Foreign DNA inserted at the MCS abolishes the ability to catabolize lactose. Lactose-positive, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid) form blue colonies on plates containing ampicillin and X-Gal; lactose-negative, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid with foreign DNA inserted at the MCS) form white colonies on this medium. The orientations of the MCS regions in the pUC plasmids are analogous to those of the corresponding M13 phage.
Componentes
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
disturbance suppression for nanostructure
imaging
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .