D218
Monoclonal Anti-Dihydropyridine Receptor (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 1A, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~200 kDa
reatividade de espécies
human (weakly), guinea pig, mouse, rat, rabbit
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1S(779)
mouse ... Cacna1s(12292)
rat ... Cacna1s(682930)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade