D041
S(+)-Propylnorapomorphine hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
S(+)-NPA hydrochloride, S(+)10,11-Dihydroxy-N-n-propylnoraporphine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
H2O: moderately soluble
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
chave InChI
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)