CSTZFND
CompoZr® Custom Zinc Finger Nuclease (ZFN)
ZFN plasmid only
Sinônimo(s):
CompoZr® Custom Zinc Finger Nuclease (ZFN)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
CompoZr®
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
- Creation of cell lines that produce higher yields of proteins or antibodies
Componentes
- Best Performing ZFN Pair
- ZFN Pair in Plasmid Form
- Forward and Reverse Primers that allow for determination of rate of mutation and for screening of individual clones
- Positive Control DNA
- Used to determine a baseline cutting efficiency
Informações legais
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Deciphering the genetics of neuroscience has always been challenging. Heterogeneous tissue microenvironments, complex genetic interactions and phenotypes, lack of model systems that accurately mimic the human brain transcriptome - not to mention the blood-brain barrier - make genetic perturbation analysis difficult in neural tissues.