Key Documents
CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
long
perfluoroalkoxy copolymer
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5650P-100
A × D.E.
165 mm × 63 mm
tamanho
100 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.