Documentos Principais
CLS480118
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 24 x 0.5 mL tubes, 1/cs
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Características
Holds 24 x 0.5 mL tubes
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480118
adequação
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Descrição geral
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)